Mag-Bind® Viral DNA/RNA 96 Kit
Lieferant: Omega Bio-Tek
Mag-Bind®
M6246-01EA 335 EUR
M6246-01 M6246-03 M6246-02
Mag-Bind® Viral DNA/RNA 96 Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das Mag-Bind® Viral DNA/RNA Kit wurde für die schnelle und zuverlässige Isolierung von viraler RNA und viraler DNA aus Vollblut, Serum, Plasma, Speichel und anderen Körperflüssigkeiten entwickelt. Die Mag-Bind® Bead-Technologie ermöglicht die Reinigung von hochwertigen Nukleinsäuren, die frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Unreinheiten sind. Dieses Verfahren lässt sich leicht an automatisierte Systeme anpassen und ist beliebig skalierbar, was die Reinigung unterschiedlicher Mengen Ausgangsmaterial ermöglicht. Die aufgereinigte Nukleinsäure steht für die direkte Verwendung in Folgeanwendungen wie Amplifikation oder andere enzymatische Reaktionen zur Verfügung.
  • Schnelle Isolierung von hochwertiger, gebrauchsfertiger viraler DNA
  • Keine Phenol-/Chloroformextraktion
  • Aufreinigung unterschiedlicher Mengen von Ausgangsmaterial
  • Reproduzierbare Aufreinigung von DNA und RNA aus einer Vielzahl von Proben