Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
BSB-Messung, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Lieferant: WTW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
WTWA209730EA 3332 EUR InStock
WTWA209730 WTWA209722 662-2318 WTWA209732 WTWA209712 WTWA209726 WTWA209724 WTWA209710 WTWA209700 662-2317 662-2319 WTWA209702 WTWA209728 WTWA209701 WTWA209720
BSB-Messung, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
BSB-Messsysteme
Das OxiTop®-IDS (Intelligent Digital Sensors) ist ein modernes Messgerät für alle Anwendungen von respirometrischen Aufgabenstellungen. Egal ob es sich um aerobe oder anaerobe Messungen handelt, das OxiTop®-IDS eignet sich wegen seiner Flexibilität für unterschiedlichste Untersuchungen. Alle Köpfe können unabhängig vom Messgerät für die Routine-BSB-Messung von einem bis zu sieben Tagen eingesetzt werden.
  • Kurvendarstellung zur Kontrolle des Messverlaufs
  • Parallele Messung unterschiedlicher Untersuchungen und Methoden
  • Hinterleuchtetes LCD-Graphikdisplay unterstützt die Eingabe und liefert vielfältige Informationen, Zwischenwerte abrufbar
  • Direkte Berechnung aller Werte im Messgerät, keine Umrechnung erforderlich - direkte Eingabe des Probenvolumens (Auswahl von 22,7/43,5/97,0/164/250/365/432 ml)
  • Übergabe an Datenerfassungsprogramm
  • Druckbereich: 500 - 1250 hPa bzw. OxiTop®-IDS/B: 500 - 1500 hPa
  • LED-Kontrollleuchte signalisiert den aktuellen Betriebszustand: Blau: Messung läuft. Grün: Messung beendet. Rot: Batteriewechsel erforderlich, oder der Druck im Messgefäß überschreitet die vorgegebene Grenze
  • Messdauer wählbar zwischen 0,5 h und 180 Tagen (nur bei Multi 3620/3630 IDS)
Das OxiTop® -IDS bietet eine erweiterte BSB-Messung von bis zu 400.000 mg/l für industrielle Kläranlagen; die Geräte sind ideal für die Messung der Bodenatmung und mikrobiologischen Aktivität, der Biogasbestimmung und verschiedene Abbaubarkeitstests, z.B. von Kunstoffen in Meerwasser.
Das OxiTop®-IDS nutzt eine Bluetooth®-Funkverbindung zur bequemen Kontrolle über ein Multiparameter-Messgerät Multi 3630 IDS bzw. Multi 3620 IDS. Für ein bereits vorhandenes Multi genügt ein Firmware-Update. Und damit stehen neben den OxiTop®-Anwendungen auch die Messung von pH/mV, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff und Trübung mit zur Verfügung.
Bestellinformation: Für die wichtigsten Anwendungen gibt es Sets bestehend aus Messköpfen, geeigneten Gefäßen sowie weiterem Zubehör. Das dazugehörige Multi 3620 IDS oder 3630 IDS ist separat zu bestellen. Zudem wird ein IDS WLM-M Funkmodul (665-0423) benötigt.
Bestellen
PRODUKT
ZUBEHÖR
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge