BSB- und respirometrische Messungen, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Lieferant: WTW
705-1184EA 7191 EUR
705-1184 705-1183 705-1186 705-1185 705-1182 705-1181 662-2345 662-2318 662-2317 WTWA209701 WTWA209702 WTWA209732 WTWA209700 662-2319 705-1188 705-1187 705-1189
BSB- und respirometrische Messungen, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
BSB-Messsysteme
Das OxiTop®-IDS (Intelligent Digital Sensors) ist ein modernes Messinstrument für den Einsatz in allen Arten von respirometrischen Studien. Das vielseitige OxiTop®-IDS eignet sich sowohl für aerobe als auch für anaerobe Untersuchungen. Alle Köpfe können unabhängig vom Messgerät für die Routine-BSB-Messung von 1 bis 7 Tagen eingesetzt werden.
  • Kurvendarstellung zur Überwachung des Messverlaufs
  • Parallele Messung unterschiedlicher Untersuchungen und Methoden
  • Hinterleuchtetes LCD-Graphikdisplay unterstützt die Eingabe und liefert vielfältige Informationen, Zwischenwerte abrufbar
  • Direkte Berechnung aller Werte im Messgerät, keine Umrechnung erforderlich – direkte Eingabe des Probenvolumens (Auswahl von 22,7/43,5/97,0/164/250 /365/432 ml)
  • Export in Datenerfassungsprogramme
  • Druckbereich: 500 bis 1250 hPa bzw. OxiTop®-IDS/B: 500 bis 1500 hPa Blinkende LED-Kontrollleuchte signalisiert den aktuellen Betriebszustand: Blau: Messung läuft. Grün: Messung beendet. Rot: Batteriewechsel erforderlich, oder der Druck im Messgefäß überschreitet die vorgegebene Grenze
  • Einstellbare Messzeiträume zwischen 0,5 Stunden und 180 Tagen (nur bei Multi 3620/3630 IDS)
Das OxiTop® -IDS bietet eine erweiterte BSB-Messung von bis zu 400000 mg/L für industrielle Kläranlagen; die Geräte sind ideal für die Messung der Bodenatmung und mikrobiologischen Aktivität, der Biogasbestimmung und verschiedene Abbaubarkeitstests (Kunstoffe in Meerwasser).
Das OxiTop®-IDS nutzt eine Bluetooth®-Funkverbindung zur bequemen Kontrolle über ein Multiparameter-Messgerät Multi 3630 IDS bzw. Multi 3620 IDS. Für ein bereits vorhandenes Multi genügt ein Firmware-Update. Und damit stehen neben den OxiTop®-Anwendungen auch die Messung von pH/mV, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff und Trübung mit zur Verfügung.
Bestellinformation: Für die wichtigsten Anwendungen gibt es Sets bestehend aus Messköpfen, geeigneten Gefäßen sowie weiterem Zubehör. Das dazugehörige Multi 3620 IDS oder 3630 IDS ist separat zu bestellen. Zudem wird ein IDS WLM-M Funkmodul (665-0423) benötigt.
Lieferumfang: Der CO₂-Absorber NHP 600 ist nicht mehr in den Sets enthalten, und die Natriumhydroxid-Plätzchen NHP 600 (209140) sind separat zu bestellen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Avantor-Vertreter.