Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, WITOPET-Multi
Lieferant: Witeg
Witopet
WITG5.403.230EA 0 EUR
WITG5.403.230 WITG5.403.130 WITG5.403.201 WITG5.403.101 WITG5.403.205 WITG5.403.105
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, WITOPET-Multi
Pipetten Mikropipetten
Diese Mehrkanalpipetten wurden für Komfort bei längerem repetitiven Pipettieren konstruiert. 8 oder 12 identische Volumen für Titrationsplatten.
  • Höchstmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Einfach abzulesende, digitale Volumenanzeige
  • Farbkodierter Druckknopf je nach Volumenbereich
  • Volumen ist stufenlos einstellbar
  • Spitzenabwurf kann blockiert werden um Fehlanwendung bei längerem Gebrauch zu verhindern
Lieferumfang: Jede Pipette wird individuell getestet und mit einem Test-Zertifikat geliefert.