Messkolben, Klasse A, klar
Lieferant: Witeg
WITG3.664.020.BLEA 27.1 EUR
WITG3.664.020.BL WITG3.664.00314.BL WITG3.664.015.BL WITG3.664.050.BL WITG3.664.002.BL WITG3.664.006.BL WITG3.664.00114.BL WITG3.664.200.BL WITG3.664.003.BL WITG3.664.011.BL WITG3.664.025.BL WITG3.664.012.BL WITG3.664.00214 613-4325 WITG3.664.00214.BL WITG3.664.100.BL
Messkolben, Klasse A, klar
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PE-Stopfen.
  • DE-M-Kennzeichnung gemäß des deutschen Eichgesetzes
  • Mit Chargenzertifikat
Standards: Toleranz gemäß DIN EN ISO 1042