Rühraufsätze
Lieferant: Witeg
WITG1.468.029EA 120.54 EUR
WITG1.468.029 WITG1.470.029 WITG1.468.004 WITG1.460.029 WITG1.475.029
Rühraufsätze
Rührer Rührwerkzeuge
Rühraufsätze in unterschiedlichen Ausführungen.
Mit eingeschmolzener Lagerhülse.
GTS-Vakuum-Rühraufsätze, mit PTFE-Wellenführung und auswechselbarer PTFE-Vakuumdichtung, Schraubkappe GL 25.
Mit PP-Wellenführung, 8 mm Ø und Schraubkappe GL 25, aus Melamin.
Mit Kühlmantel und PTFE-Wellenführung, mit auswechselbarer PTFE-Vakuumdichtung und Schraubkappe GL 25, aus Melamin.