Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Lieferant: Witeg
WITG0.619.050.EEA 5 EUR
WITG0.619.050.E WITG0.622.300.E WITG0.622.050.E WITG0.621.500.E WITG0.620.100 WITG0.620.025 WITG0.620.100.BR WITG0.619.005.BR WITG0.620.025.E WITG0.622.100.BR WITG0.619.010.E WITG0.624.001.E WITG0.624.500.E WITG0.621.300.E WITG0.622.250.E WITG0.622.500.BR WITG0.622.002.E WITG0.622.200.E WITG0.620.050.E WITG0.619.005.E WITG0.621.001.E WITG0.622.100.E WITG0.620.010.E 201-0181 201-0184 WITG0.621.100.E WITG0.622.002.BR 201-0189 WITG0.624.300.E 201-0188 WITG0.619.010.BR WITG0.620.250.E WITG0.620.050.BR WITG0.621.200.E WITG0.621.050.E WITG0.620.005.E WITG0.620.250.BR WITG0.624.002 WITG0.624.001.BR 201-0190 WITG0.624.250.E WITG0.622.001.BR WITG0.620.100.E 201-0196 WITG0.620.050 WITG0.619.100.E WITG0.622.001.E WITG0.621.250.E WITG0.620.025.BR WITG0.621.002.E WITG0.622.500.E WITG0.619.025.E WITG0.619.250.E WITG0.619.025.BR WITG0.622.250.BR WITG0.624.002.E
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3 oder Borosilikatglas 3.3 (Typ Economy), klar oder braun.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Wärmeausdehnung
Volumenaufdruck.