EPA-Fläschchen mit Schraubkappe, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
WHEA225315EA 498 EUR
WHEA225315 WHEA225310
EPA-Fläschchen mit Schraubkappe, WHEATON®
Vials
Klarglas-Fläschchen sind gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Substanzen hergestellt. Braune Fläschchen sind gemäß der Norm USP Glastyp I aus WHEATON 320 Braunglas hergestellt.
  • Braune Fläschchen schützen lichtempfindliche Proben vor dem Zerfall
  • Klares Fläschchen inkl. oben offener, schwarzer Phenol-Schraubkappe mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
  • Braunes Fläschchen inkl. oben offener, weißer PP-Schraubkappe mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
  • Fläschchen mit montierten Verschlüssen
EPA-Fläschchen sind ideal zum Einsatz für Wasserprobenahmen gemäß EPA 40 CFR 136 „Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants“.