Gas-Sicherheitsbrenner, Fuego SCS und Fuego SCS pro
Lieferant: WLD-Tec
Fuego
WART8.200.000EA 573 EUR
WART8.200.000 WART8.204.000
Gas-Sicherheitsbrenner, Fuego SCS und Fuego SCS pro
Heizgeräte Gasbrenner
Die Gas-Sicherheitsbrenner Fuego SCS und Fuego SCS pro bieten modernste Sicherheitstechnologie. Mit innovativem Design und einer umfangreichen Serienausstattung sind diese Laborgasbrenner für alle flammentechnischen Anwendungen im Labor bestens geeignet. Das niedrige Gehäuse ermöglicht ein bequemes Arbeiten, das stromlinienförmige Design reduziert die Störungen des Luftstroms einer Reinraumwerkbank auf ein Minimum. Das Safety Control System SCS bedeutet modernste Sicherheitstechnologie, die permanent alle potenziellen Gefahren analysiert und ggf. Schutzmaßnahmen, wie das Unterbrechen der Gaszufuhr, einleitet. Nach längerem Gebrauch signalisiert eine Restwärmeanzeige, dass der Brennerkopf noch heiß ist und schützt so vor Verbrennungen. Komplett gefertigt aus Edelstahl, mit feuerfesten Bedienelementen und einem durch Spezialglas geschützten Display widersteht der Fuego SCS auch extremen Laborbedingungen.
  • SCS (Safety Control System) und BHC (Burner Head Control) zum Erkennen von Verunreinigungen
  • Konventioneller und exklusiver DoubleClick IR-Sensor, einstellbare IR-Sensorreichweite
  • Sechs Standard-Programme für IR-Sensor und Fußpedal mit Brennzeitanzeige
  • Düsen für Erdgas und Propan-/Butangas
  • Kabelloser Einsatz durch modernste Akkutechnologie (bei Modell Fuego SCS pro)
Die Brenner können an Erdgas oder Propan-/Butangas angeschlossen werden. Geeignet für eine zentrale Gasversorgung oder Gaskartuschen. Die Gasverbrauchsanzeige erinnert daran, eine frische Gaskartusche bereitzuhalten, bevor der Vorrat aufgebraucht ist. Mit dem einfach abzulesenden Display behält man stets den Überblick. Die mehrsprachige Menüführung erleichtert eine schnelle Auswahl aller Funktionen. Wahlweise lässt sich der Brenner mit Fußpedal oder berührungslosem IR-Sensor bedienen. Die zusätzlich einschaltbare Sicherheitsfunktion DoubleClick startet den Brenner nur bei zweifacher Aktivierung des IR-Sensors. Fuego SCS pro ist zusätzlich mit Neigungssensor und zum kabellosen Akku-Betrieb (zwei Li-Ion Akkus mit Ladestation optional erhältlich) ausgerüstet.
Standards: Geprüft durch DIN-DVGW, Prüfzeichen NG-2211AS0167