Flaschen zur Wasserprobenahme, quadratisch
Lieferant: VWR
VWR®
VWRL080171EA 242 EUR
VWRL080171 VWRL080125S VWRL080168 VWRL080172W VWRL080152 VWRL080131
Flaschen zur Wasserprobenahme, quadratisch
Flaschen Flaschen zur Wasserprobenahme
Flaschen zur Wasserprobenahme aus PET mit PP-Schraubverschluss, steril dosiert, steril und unsteril.
  • Lebensmittelgeeignetes PET-Material
  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer und jeweiliger Flaschennummer auf sterilisierten Flaschen
  • Voll recyclingfähig
  • Verschluss-/Halsdurchmesser: 32 mm
Leichte, robuste Flaschen. Manipulationssichere Schraubverschlüsse. Auswahl an dosiert und undosiert sterilen und unsterilen Flaschen. Quadratische Flaschenform für eine einfache Lagerung und Handhabung.