Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Multiparameter-Messgerät (pH/Leitfähigkeit/DO), tragbar, pHenomenal® MU 6100 H

Lieferant: VWR Collection
VWR® pHenomenal®
Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Messungen von pH, mV, Leitfähigkeit und Sauerstoff vor Ort (kann höchstens 2 von diesen Parametern gleichzeitig messen). Mit wasserdichtem USB-Ausgang zum Anschließen an einen Computer. GLP-konform.

  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig die Werte des gemessenen Parameters und der Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 Minute und 1 Stunde
  • Speicherkapazität für 5000 Datensätze mit automatischer Speicherung; zusätzliche 200 Speicherpunkte für manuelle Speicherung
  • Automatische Abschaltung: einstellbar von 10 Minuten bis 24 Stunden
  • Automatische Puffererkennung von DIN- und NIST-Puffern (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
  • Drei zusätzliche technische Puffer bei 25 °C (4,00/7,00/10,00) im Speicher
  • Fortschrittliche Selbsttest- und Diagnosefunktionen (Elektrodenwirksamkeitsdiagnose, Abdriftkontrolle); Kalibrierungssymbol zeigt, wann eine Rekalibrierung erforderlich ist
  • Energiesparend: Vier AA-Batterien für über 1000 Betriebsstunden

Bestellinformation: Das einsatzbereite Set MU 6100 H S1 wird mit einem Multiparameter-Messgerät in robustem Kunststoffkoffer, Gel-Epoxid-pH-Elektrode 111 mit integriertem Temperaturfühler (1 m-Kabel), Starter-Kit (zwei pH-Puffer, ein Plastikbecher), Leitfähigkeitssensor CO 11 mit integriertem Temperaturfühler (1,5 m-Kabel), Stativ und Bedienungsanleitung (22 Sprachen) auf CD-ROM geliefert. Das Set MU 6100 H S2 enthält zusätzlich den galvanischen Sauerstoffsensor OXY 11-3 mit integriertem Temperaturfühler (3-m-Kabel), und ein Wartungskit.
Leitfähigkeitssensoren für niedrige Messbereiche sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem VWR-Vertriebsbüro.




 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Tragbares Messgerät pHenomenal® MU 6100 H für pH/mV/Leitfähigkeit, Set 1 1 SET 665-0311
Tragbares Messgerät pHenomenal® MU 6100 H für pH/mV/Leitfähigkeit/DO, Set 2 1 SET 665-0312

pH-Elektrode
Bezeichnung Typ Material Elektrolyt Diaphr. Ø×L Anschluss VE Katalognummer Menge
pH-Elektrode pHenomenal® 111, 3-in-1, mit Temperatursensor pHenomenal® 111, 3-in-1* Epoxid Gel Keramik 12×120 mm BNC, 1-m-Kabel 1 662-1157

Leitfähigkeitssensor
Bezeichnung Typ Leitfähigkeit Zellkonstante Temperatur Material Ø×L Anschluss VE Katalognummer Menge
pHenomenal® CO11, 2-polig, Graphit, integr. NTC 30 pHenomenal® CO11 10 µS/cm - 20 mS/cm 0,84 cm-1 0...+80 °C Epoxid 15,3×120 mm 8-polig, 1,5-m-Kabel 1 663-0147

Sauerstoffsensor
Bezeichnung Typ Material Anschluss VE Katalognummer Menge
pHenomenal® OXY11-3, galvanisch (Auflösung 0,1 mg/l) pHenomenal® OXY11-3, galvanisch Epoxid 3 m-Kabel, 8-polig 1 664-0042

Conductivity standards
Bezeichnung Leitfähigkeit Packung Referenztemperatur VE Katalognummer Menge
KCl 0,01 mol/l 1413 µS/cm Kunststoffflasche 25 °C 100 ml 83607.180
KCl 0,1 mol/l 12800 µS/cm Kunststoffflasche 25 °C 500 ml 83608.260

Buffer solutions in bottles
pH-Wert pH Genauigkeit pH-Puffertyp Farbe Referenztemperatur Packung VE Katalognummer Menge
4,00 ±0,02 Phthalat Farblos 20 °C Kunststoffflasche 100 ml 32095.184
7,00 ±0,02 Phosphat Farblos 20 °C Kunststoffflasche 100 ml 32096.187
10,00 ±0,02 Carbonat Farblos 20 °C Kunststoffflasche 100 ml 32040.185
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Modell MU 6100 H
pH - Bereich −2,000 bis +20,000
pH - Auflösung 0,1/0,01/0,001 (wählbar)
pH - Genauigkeit ±0,005 + 1 Stelle
pH - Kalibrierung Bis zu 5 Punkte
Automatische Puffererkennung BDH Prolabo® TITRINORM® Puffer bei 25 °C: 4,00/6,98/9,94
NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
Technische Puffer bei 25 °C: 4,00/7,00/10,00
mV - Bereich ±1200,0 / ±2500
mV - Auflösung 0,1 / 1
mV - Genauigkeit ±0,3/±1
Leitfähigkeit - Bereich 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
Leitfähigkeit - Auflösung 0,1 µS/cm
Leitfähigkeit - Genauigkeit ±0,5 % des gemessenen Werts
Leitfähigkeit - Zellkonstante (cm-1) Abhängig vom Fühler
Leitfähigkeit - Kalibrierung 1 Punkt
Spezifischer Widerstand - Bereich 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
Spezifischer Widerstand - Genauigkeit ±0,5 % des gemessenen Werts
Salinität - Bereich 0,00 - 70 ppt
TDS - Bereich 0 - 1999 mg/l / 2,00 - 19,99 g/l / 20,0 - 199,9 g/l
TDS - Auflösung 1 mg/l / 0,01 g/l / 0,1 g/l
Sauerstoff - Konzentration (mg/l) 0,00 - 20,00; 0,0 - 90,0
Sauerstoff - Auflösung (mg/l) 0,1 %; 0,01
Sauerstoff - % Sättigung 0,0 - 200,0/0 - 600
Sauerstoff - Genauigkeit ±0,5% des Werts (zwischen 5 und 30 °C)
Sauerstoff - Kalibrierung Wassergesättigte Luft
Temperaturbereich (°C) Auto: −5,0...+105,0; Manuell: −25...+130
Temperatur - Auflösung (°C) 0,1
Temperatur - Genauigkeit (°C) ±0,2
Temperatur - Kompensation Automatisch/manuell
Datenspeicher - Kapazität 5000 Datensätze
Datenspeicher - Logfunktion Wählbar zwischen 1 Sekunde und 1 Stunde (Wählbare Intervalle: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
Anzeige LCD-Grafikdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Anschlüsse BNC-Stecker für pH, Bananenstecker für Temperatur, 8-poliger Anschluss für Leitfähigkeit und DO
Ausgänge Wasserdichter USB-Anschluss (Slave, bidirektional)
Stromversorgung 4× AA-Batterien
Konform mit IP 67/GLP

ZUBEHÖR

Erweitert / Kompakt

Accessories
Bezeichnung Packung VE Katalognummer Menge
pHenomenal® Elektrodenaufbewahrungsköcher - 1 662-1167
pHenomenal® Lager-/Messbehälter - 1 662-1248
pHenomenal® Kommunikations-Kit (CD-ROM, USB-Kabel, Bedienungsanleitung), Software kompatibel mit Windows 7, 8, 10 und XP - 1 662-1225
pHenomenal® Wartungsset für Gelöstsauerstoff, inkl. Abriebfolie, Elektrolyt (50 ml), Reinigungslösung (30 ml), 3 Ersatz-Membranenkappen - 1 664-0049
pHenomenal® Feldkoffer - 1 662-1168
pHenomenal® Elektrodenstativ, hält bis zu 4 Elektroden und 1 Temperatursensor - 1 662-1169
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung AVS TITRINORM® Elektrolytlösung Kunststoffflasche 100 ml 83605.180
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wässriger Lösung 3 mol/l (3 N) AVS TITRINORM® für die Befüllung von Elektroden Kunststoffflasche 500 ml 83606.260
Elektrodenreinigungslösung Pepsin/Salzsäure für die Entfernung von Proteinen Kunststoffflasche 100 ml 83603.180
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge