ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, uvex 2, Xenova® S3, 9566
Lieferant: Uvex
uvex 2 xenova®
UVEX9566.1/39EA 0 EUR
UVEX9566.1/39 UVEX9566.2/49 UVEX9566.1/38 UVEX9566.3/39 UVEX9566.3/41 UVEX9566.2/50 UVEX9566.2/51 UVEX9566.3/40 UVEX9566.1/42 UVEX9566.3/45 UVEX9566.3/44 UVEX9566.1/43 UVEX9566.3/43 UVEX9566.2/52 UVEX9566.1/40 UVEX9566.1/41 UVEX9566.3/42 UVEX9566.1/46 UVEX9566.3/49 UVEX9566.1/47 UVEX9566.3/48 UVEX9566.1/44 UVEX9566.3/47 UVEX9566.1/45 UVEX9566.3/46 UVEX9566.2/38 UVEX9566.1/48 UVEX9566.1/49 UVEX9566.2/39 UVEX9566.3/52 UVEX9566.3/51 UVEX9566.1/50 UVEX9566.2/40 UVEX9566.3/50 UVEX9566.2/43 UVEX9566.2/44 UVEX9566.1/51 UVEX9566.2/41 UVEX9566.1/52 UVEX9566.2/42 UVEX9566.2/47 UVEX9566.3/38 UVEX9566.2/48 UVEX9566.2/45 UVEX9566.2/46
ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, uvex 2, Xenova® S3, 9566
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichtgewichtiger, flexibler und gleichzeitig robuster Sicherheitsschuh mit hydrophobiertem, vollnarbigem Glattleder-Obermaterial, weich gepolstertem Kragen und gepolsterter Lasche sowie einer rutschhemmenden Xenova® Zweidichten-PU-Laufsohle, die hitze-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig ist.
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, thermisch nicht leitend, nicht magnetisch
  • Anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz
  • Optimierter Tragekomfort dank Climazone-Technologie
  • Non-marking, mit exzellenter Dämpfung und abriebfester Laufsohle
  • Antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • Beste Dämpfungseigenschaften
  • Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
  • PU-beschichtete Lederüberkappe, nichtmetallische, durchtritthemmende Zwischensohle
Ideal für Einsatzgebiete wie Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Energie (Erzeugung, Versorgung & Netzbetrieb), Kommunalbetriebe, Autobahnmeistereien, Bahn, Transport & Logistik, Flughäfen, Handwerk, Baunebengewerbe sowie Garten- und Landschaftsbau.
Farbe: Schwarz/grün
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345: 2011 S3 SRC