ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2 xenova®, 9555
Lieferant: Uvex
uvex 2
UVEX9555.1/46EA 89.8 EUR
UVEX9555.1/46 UVEX9555.1/47 UVEX9555.2/38 UVEX9555.1/48 UVEX9555.3/47 UVEX9555.2/43 UVEX9555.3/42 UVEX9555.3/49 UVEX9555.2/44 UVEX9555.3/52 UVEX9555.3/45 UVEX9555.1/44 UVEX9555.2/46 UVEX9555.1/39 UVEX9555.1/43 UVEX9555.1/49 UVEX9555.3/44 UVEX9555.3/48 UVEX9555.3/46 UVEX9555.2/41 UVEX9555.3/38 UVEX9555.2/51 UVEX9555.1/51 UVEX9555.3/50 UVEX9555.1/40 UVEX9555.2/49 UVEX9555.3/41 UVEX9555.1/50 UVEX9555.2/42 UVEX9555.1/52 UVEX9555.3/39 UVEX9555.2/47 UVEX9555.3/51 UVEX9555.2/39 UVEX9555.2/45 UVEX9555.2/50 UVEX9555.2/52 UVEX9555.1/38 UVEX9555.1/42 UVEX9555.1/45 UVEX9555.2/40 UVEX9555.3/43 UVEX9555.2/48 UVEX9555.3/40 UVEX9555.1/41
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2 xenova®, 9555
Schuhe und Stiefel
Diese extrem leichten, wasserabweisenden uvex 2 xenova®-Sicherheitsschuhe bestehen aus vollnarbigem Glattleder-Obermaterial, einem weich gepolsterten Schaftabschluss sowie einer rutschhemmenden Xenova® Zweidichten-PU-Laufsohle, die hitze-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig ist. Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen. Für Chromallergiker geeignet.
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, thermisch nicht leitend, nicht magnetisch
  • Anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz
  • Optimierter Tragekomfort dank Climazone-Technologie
  • Antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem
  • DUO-PUR-Laufsohle, non-marking, mit exzellenter Dämpfung und abriebfester Laufsohle
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Metallfreie und durchtritthemmende uvex xenova® Zwischensohle
  • Uvex xenova® Kunststoff-Zehenschutzkappe (200 J)
  • Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
Für mittelschwere Anwendungen.
Farbe: Blau/schwarz
Standards: EN 61340 (ESD), EN ISO 20345:2011; S3, SRC