ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2 xenova®, 9508
Lieferant: Uvex
uvex 2 xenova®
UVEX9508.8/51EA 0 EUR
UVEX9508.8/51 UVEX9508.8/50 UVEX9508.9/43 UVEX9508.9/40 UVEX9508.7/41 UVEX9508.7/40 UVEX9508.8/52 UVEX9508.9/41 UVEX9508.9/46 UVEX9508.7/43 UVEX9508.7/42 UVEX9508.9/47 UVEX9508.9/44 UVEX9508.7/45 UVEX9508.7/44 UVEX9508.9/45 UVEX9508.7/47 UVEX9508.7/46 UVEX9508.9/48 UVEX9508.8/39 UVEX9508.7/49 UVEX9508.7/48 UVEX9508.9/49 UVEX9508.8/38 UVEX9508.8/40 UVEX9508.7/50 UVEX9508.8/42 UVEX9508.9/51 UVEX9508.7/52 UVEX9508.7/51 UVEX9508.9/52 UVEX9508.8/41 UVEX9508.8/44 UVEX9508.8/43 UVEX9508.8/46 UVEX9508.8/45 UVEX9508.9/50 UVEX9508.8/48 UVEX9508.9/39 UVEX9508.8/47 UVEX9508.7/38 UVEX9508.8/49 UVEX9508.9/38 UVEX9508.7/39
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2 xenova®, 9508
Schuhe und Stiefel
Metallfreie, leichte, flexible und moderne Sicherheitsschuhe aus synthetischen Materialien, mit weich gepolstertem Schaftabschluss sowie einer rutschhemmenden Xenova® Zweidichten-PU-Laufsohle, die hitze-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig ist. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen. Für Chromallergiker geeignet.
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, thermisch nicht leitend, nicht magnetisch
  • Anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz
  • Optimierter Tragekomfort dank Climazone-Technologie
  • Antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • DUO-PUR-Laufsohle, non-marking, mit exzellenter Dämpfung und abriebfester Laufsohle
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Schwarz/rot
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; DGUV 112-191; S2, SRC