ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2 xenova®, 9505
Lieferant: Uvex
uvex 2 xenova®
UVEX9505.9/40EA 78.9 EUR
UVEX9505.9/40 UVEX9505.8/50 UVEX9505.7/41 UVEX9505.9/44 UVEX9505.9/43 UVEX9505.7/42 UVEX9505.9/42 UVEX9505.8/52 UVEX9505.7/40 UVEX9505.9/41 UVEX9505.8/51 UVEX9505.7/45 UVEX9505.9/48 UVEX9505.7/46 UVEX9505.9/47 UVEX9505.9/46 UVEX9505.7/43 UVEX9505.9/45 UVEX9505.7/44 UVEX9505.7/49 UVEX9505.8/39 UVEX9505.7/47 UVEX9505.8/38 UVEX9505.9/49 UVEX9505.7/48 UVEX9505.9/51 UVEX9505.9/50 UVEX9505.8/43 UVEX9505.7/52 UVEX9505.8/42 UVEX9505.8/41 UVEX9505.7/50 UVEX9505.9/52 UVEX9505.8/40 UVEX9505.7/51 UVEX9505.8/47 UVEX9505.8/46 UVEX9505.8/45 UVEX9505.8/44 UVEX9505.7/38 UVEX9505.7/39 UVEX9505.9/39 UVEX9505.8/49 UVEX9505.9/38 UVEX9505.8/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 2 xenova®, 9505
Schuhe und Stiefel
Diese extrem leichten und modernen uvex 2 xenova® gelochten S1-Sicherheitsschuhe sind aus synthetischen Materialien gefertigt und somit für Chromallergiker geeignet. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, thermisch nicht leitend
  • Optimierter Tragekomfort dank Climazone-Technologie
  • Atmungsaktive Materialien sowie perforiertes Obermaterial
  • Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
Für mittelschwere Anwendungen.
Mit weich gepolstertem Schaftabschluss für hohen Tragekomfort.
Farbe: Schwarz/rot
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S1, SRC