ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex 1, 8531
Lieferant: Uvex
uvex 1
UVEX85319/40EA 97.9 EUR
UVEX85319/40 UVEX85319/51 UVEX85319/50 UVEX85319/42 UVEX85319/41 UVEX85319/52 UVEX85319/43 UVEX85319/46 UVEX85319/35 UVEX85319/37 UVEX85319/48 UVEX85319/47 UVEX85319/36 UVEX85319/39 UVEX85319/38 UVEX85319/49
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex 1, 8531
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, extrem leichter, flexibler, multifunktionaler Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, perforiertem High-Tech-Lederobermaterial, Zunge und Schuhkragen weich gepolstert, Zwei-Dichten-PUR-Sohle (öl- und benzinabweisend, antistatisch) ohne lackbenetzungsstörende Substanzen wie Silikone oder Phthalate.
  • Verbesserter Komfort durch Klimazonen-Technologie
  • Atmungsaktives Distanz-Mesh-Futter
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit einem System zur Feuchtigkeitskontrolle; orthopädische Einlagen möglich
  • Rutschfeste Sohle mit Stoßdämpfung an der Ferse und am Vorderfuß
  • Nahezu nahtfreie Konstruktion zur Vermeidung von Druckstellen und Blasenbildung
  • Elastische Schnürsenkel für schnelle und individuelle Anpassung
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe, nicht magnetisch (200 J)
  • Erfüllt ESD Vorgaben: Ableitwiderstand kleiner als 35 Megaohm
Für Menschen mit Chromallergie geeignet.
Farbe: Schwarz/blau
Breite: 12
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC