ESD-Sicherheitssandalen, Velcro®, uvex 2 trend, S1P, 6936
Lieferant: Uvex
uvex 2 trend
UVEX6936.1/40EA 73.1 EUR
UVEX6936.1/40 UVEX6936.3/43 UVEX6936.2/52 UVEX6936.1/41 UVEX6936.3/42 UVEX6936.2/51 UVEX6936.3/41 UVEX6936.3/40 UVEX6936.2/50 UVEX6936.2/39 UVEX6936.1/48 UVEX6936.1/49 UVEX6936.2/38 UVEX6936.1/46 UVEX6936.3/49 UVEX6936.1/47 UVEX6936.3/48 UVEX6936.1/44 UVEX6936.3/47 UVEX6936.3/46 UVEX6936.1/45 UVEX6936.1/42 UVEX6936.3/45 UVEX6936.1/43 UVEX6936.3/44 UVEX6936.2/42 UVEX6936.1/51 UVEX6936.1/52 UVEX6936.2/41 UVEX6936.3/52 UVEX6936.2/40 UVEX6936.3/51 UVEX6936.1/50 UVEX6936.3/50 UVEX6936.2/49 UVEX6936.1/38 UVEX6936.3/39 UVEX6936.2/48 UVEX6936.3/38 UVEX6936.2/47 UVEX6936.2/46 UVEX6936.2/45 UVEX6936.2/44 UVEX6936.2/43 UVEX6936.1/39
ESD-Sicherheitssandalen, Velcro®, uvex 2 trend, S1P, 6936
Schuhe und Stiefel
Sportlicher S1P ESD-Sicherheitssandale mit breiter Passform und Obermaterial aus Mikrovelours und einer Zwei-Dichten-PU-Sohle.
  • Ableitwiderstand geringer als 35 Megaohm entspricht den ESD-Anforderungen
  • Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial
  • Doppelter, individuell anpassbarer Velcro
  • Reflektierendes Material für eine verbesserte Sichtbarkeit
  • Ausgezeichnete Stoßdämpfung
  • Sehr hoher Tragekomfort
Die Sicherheitssandalen verfügen über eine ergonomisch geformte Laufsohle mit einer hervorragenden Rutschfestigkeit, sowie eine stabilisierende uvex Anti-Twist-Fersenkappe, die ein Umknicken verhindert. Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Alle Sohlenmaterialen sind ohne Silikone, Phthalate oder andere lackbenetzungsstörende Substanzen. Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit einem System, dass die Feuchtigkeit ableitet und Stoßdämpfung an Ferse und Vorderfuß.
Farbe: Blau/Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD), EN ISO 20345:2011, S1P, SRC