ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 1, 6566
Lieferant: Uvex
uvex 1
UVEX6566.7/46EA 112 EUR
UVEX6566.7/46 UVEX6566.9/51 UVEX6566.7/43 UVEX6566.8/49 UVEX6566.7/52 UVEX6566.7/40 UVEX6566.9/49 UVEX6566.7/38 UVEX6566.8/39 UVEX6566.7/37 UVEX6566.7/50 UVEX6566.9/35 UVEX6566.8/41 UVEX6566.9/46 UVEX6566.8/37 UVEX6566.8/42 UVEX6566.9/44 UVEX6566.9/36 UVEX6566.7/35 UVEX6566.7/36 UVEX6566.9/43 UVEX6566.8/40 UVEX6566.7/47 UVEX6566.8/38 UVEX6566.8/44 UVEX6566.9/47 UVEX6566.9/41 UVEX6566.8/47 UVEX6566.7/45 UVEX6566.9/38 UVEX6566.8/36 UVEX6566.7/51 UVEX6566.9/40 UVEX6566.9/50 UVEX6566.8/46 UVEX6566.8/50 UVEX6566.7/48 UVEX6566.7/44 UVEX6566.8/43 UVEX6566.9/48 UVEX6566.8/45 UVEX6566.7/39 UVEX6566.8/51 UVEX6566.9/39 UVEX6566.7/42 UVEX6566.7/49 UVEX6566.8/52 UVEX6566.8/35 UVEX6566.8/48 UVEX6566.9/52 UVEX6566.9/45 UVEX6566.9/42 UVEX6566.9/37 UVEX6566.7/41
ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 1, 6566
Schuhe und Stiefel
Vielseitiger, kompakter Sicherheitsschuh S2 SRC mit breiter Passform, trägt dazu bei, die Belastung des Körpers im Arbeitsalltag zu reduzieren und den Tragekomfort zu optimieren.
  • Atmungsaktives, perforiertes Mikrovelours
  • Weich gepolsterter Kragen und Zunge
  • BOA® Fit System für eine individuell einstellbare, präzise, ganztägige Passform
  • Ableitwiderstand geringer als 35 Megaohm entspricht den ESD-Anforderungen
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem zusätzlicher Stoßdämpfung
Sicherheitsschuhe mit praktisch nahtloser Konstruktion ohne Druckpunkte und einer ergonomischen Laufsohle mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit. 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe mit anatomischer Form, guter Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit. Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Alle Sohlenmaterialen sind ohne Silikone, Phthalate oder andere lackbenetzungsstörende Substanzen.
Farbe: Schwarz/Gelb
Standards: EN 61340 (ESD), EN ISO 20345:2011; S2, SRC