ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 1, 6565
Lieferant: Uvex
uvex 1 uvex 1 Boa® Fit System
UVEX6565.9/52EA 113 EUR
UVEX6565.9/52 UVEX6565.8/40 UVEX6565.9/51 UVEX6565.9/50 UVEX6565.8/44 UVEX6565.8/43 UVEX6565.8/42 UVEX6565.8/41 UVEX6565.7/35 UVEX6565.8/48 UVEX6565.7/36 UVEX6565.8/47 UVEX6565.8/46 UVEX6565.8/45 UVEX6565.7/39 UVEX6565.7/37 UVEX6565.8/49 UVEX6565.7/38 UVEX6565.8/51 UVEX6565.8/50 UVEX6565.7/42 UVEX6565.7/43 UVEX6565.7/40 UVEX6565.8/52 UVEX6565.7/41 UVEX6565.7/46 UVEX6565.7/47 UVEX6565.7/44 UVEX6565.7/45 UVEX6565.7/48 UVEX6565.7/49 UVEX6565.7/50 UVEX6565.7/51 UVEX6565.7/52 UVEX6565.9/38 UVEX6565.9/37 UVEX6565.9/36 UVEX6565.9/35 UVEX6565.9/39 UVEX6565.9/41 UVEX6565.9/40 UVEX6565.9/45 UVEX6565.9/44 UVEX6565.9/43 UVEX6565.9/42 UVEX6565.9/49 UVEX6565.8/37 UVEX6565.9/48 UVEX6565.8/36 UVEX6565.8/35 UVEX6565.9/47 UVEX6565.9/46 UVEX6565.8/39 UVEX6565.8/38
ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 1, 6565
Schuhe und Stiefel
Sportlicher, multifunktioneller, in mehreren Breiten verfügbarer Sicherheitsschuh. BOA® Fit System zur schnellen, individuellen Anpassung.
  • Atmungsaktives, perforiertes Hightech-Obermaterial aus Mikrovelours
  • Distance-Mesh-Futtermaterial für optimale Atmungsaktivität
  • Nahezu nahtloses Design zur Vermeidung von Druckstellen
  • Kragen und Zunge weich gepolstert
  • Erfüllt ESD Vorgaben: Ableitwiderstand kleiner < 35 Megaohm
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen oder Phthalaten, etc.
  • Ideale Form um die Gelenke herum für optimale Torsion und gute Flexibilität
  • Gelenkeinsatz zum sicheren Besteigen von Leitern
  • Drehpunkt erleichtert das Drehen im Stehen
Sicherheitsschuhe, die über ein mehrschichtiges Stoßdämpfungssystem verfügen, mit Dual-Density-Polyurethan für Laufkomfort sowie eine selbstreinigende Lauffläche, die für Rutschfestigkeit optimiert ist. Die äußerst abriebfesten PU-Anteile sorgen für sicheres Auftreten und Abrollen des Fußes, was Unfällen vorbeugt. Die neueste Generation der 100 % metallfreien uvex xenova® Zehenschutzkappe bietet kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften. Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt. Klimazonen-Technologie sorgt für optimalen Tragekomfort.
Farbe: Schwarz/gelb
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011 S1 SRC zertifiziert.