ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 2 VIBRAM®, 6531
Lieferant: Uvex
uvex 2 uvex 2 VIBRAM®
UVEX6531.3/45EA 130 EUR
UVEX6531.3/45 UVEX6531.3/46 UVEX6531.3/43 UVEX6531.3/44 UVEX6531.3/49 UVEX6531.2/37 UVEX6531.2/38 UVEX6531.2/35 UVEX6531.3/47 UVEX6531.3/48 UVEX6531.2/36 UVEX6531.3/41 UVEX6531.3/42 UVEX6531.3/40 UVEX6531.3/35 UVEX6531.1/52 UVEX6531.3/38 UVEX6531.3/39 UVEX6531.3/36 UVEX6531.3/37 UVEX6531.1/51 UVEX6531.1/50 UVEX6531.1/49 UVEX6531.1/42 UVEX6531.1/41 UVEX6531.1/44 UVEX6531.1/43 UVEX6531.1/46 UVEX6531.1/45 UVEX6531.1/48 UVEX6531.1/47 UVEX6531.2/51 UVEX6531.2/52 UVEX6531.1/40 UVEX6531.2/50 UVEX6531.1/39 UVEX6531.1/38 UVEX6531.2/44 UVEX6531.2/45 UVEX6531.2/42 UVEX6531.2/43 UVEX6531.1/35 UVEX6531.2/48 UVEX6531.2/49 UVEX6531.1/37 UVEX6531.2/46 UVEX6531.2/47 UVEX6531.1/36 UVEX6531.3/52 UVEX6531.2/40 UVEX6531.2/41 UVEX6531.3/50 UVEX6531.3/51 UVEX6531.2/39
ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 2 VIBRAM®, 6531
Schuhe und Stiefel
Keine Herausforderung in der Schutzklasse S3 ist zu groß für die innovative uvex 2 Sicherheitsschuhserie. Ihre ergonomische Form und optimale Klimaeigenschaften ermöglichen höchste Leistungen bei der täglichen Arbeit. Boa® Fit System für eine präzise Passform und einen lange anhaltenden Komfort.
  • Leichter und flexibler Sicherheitsschuh
  • Rutschfeste VIBRAM® Gummisohle
  • Weiche Kissen an Staublasche und Kragen
  • Geschäumte Polyurethan-Überkappe trägt zur Verlängerung der Produktlebensdauer des Obermaterials bei
  • Praktisch nahtlose Konstruktion ohne Druckpunkte
  • Ableitwiderstand geringer als 35 Megaohm entspricht den ESD-Anforderungen
  • HRO-Zeichen für hitzebeständige Unterkonstruktion ermöglicht kurzzeitige Belastung bis +300 °C
  • HI-Kennzeichnung für wärmedämmende Unterkonstruktion (geprüft nach Norm bei +150 °C)
100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe bietet ein kompaktes Design, eine anatomische Form, gute Seitenstabilität und guten Schutz gegen Umknicken, keine thermische Leitfähigkeit und mit antimagnetischen Eigenschaften. Metallfreie, durchtrittsichere Einlegesohle gemäß neuesten Standards ohne die Flexibilität des Schuhs zu beeinträchtigen. Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. allgemeine Erhöhung, Innen- oder Außenranderhöhungen sowie weitere Lösungen Herausnehmbare antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem für hervorragende Stoßdämpfung an der Ferse und unter der Fußvorderseite.
Farbe: Schwarz/orange
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HI, HRO