ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, uvex2 6508
Lieferant: Uvex
uvex 2
UVEX6508.2/45EA 117 EUR
UVEX6508.2/45 UVEX6508.2/44 UVEX6508.1/35 UVEX6508.2/47 UVEX6508.2/46 UVEX6508.1/37 UVEX6508.2/49 UVEX6508.1/36 UVEX6508.2/48 UVEX6508.1/39 UVEX6508.1/38 UVEX6508.3/50 UVEX6508.3/51 UVEX6508.2/41 UVEX6508.2/40 UVEX6508.3/52 UVEX6508.2/43 UVEX6508.2/42 UVEX6508.3/47 UVEX6508.3/48 UVEX6508.2/36 UVEX6508.3/45 UVEX6508.2/35 UVEX6508.3/46 UVEX6508.2/38 UVEX6508.2/37 UVEX6508.3/49 UVEX6508.2/39 UVEX6508.4/51 UVEX6508.4/52 UVEX6508.3/40 UVEX6508.4/50 UVEX6508.3/43 UVEX6508.3/44 UVEX6508.3/41 UVEX6508.3/42 UVEX6508.3/36 UVEX6508.4/48 UVEX6508.3/37 UVEX6508.4/49 UVEX6508.4/46 UVEX6508.4/47 UVEX6508.3/35 UVEX6508.3/38 UVEX6508.3/39 UVEX6508.4/40 UVEX6508.4/41 UVEX6508.1/51 UVEX6508.4/44 UVEX6508.4/45 UVEX6508.1/50 UVEX6508.4/42 UVEX6508.1/52 UVEX6508.4/43 UVEX6508.1/44 UVEX6508.4/37 UVEX6508.1/43 UVEX6508.4/38 UVEX6508.4/35 UVEX6508.1/46 UVEX6508.1/45 UVEX6508.4/36 UVEX6508.1/48 UVEX6508.1/47 UVEX6508.4/39 UVEX6508.1/49 UVEX6508.2/50 UVEX6508.2/52 UVEX6508.1/40 UVEX6508.2/51 UVEX6508.1/42 UVEX6508.1/41
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, uvex2 6508
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichter, flexibler und robuster Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, wasserabweisendem High-Tech-Obermaterial aus Mikrovelours. Zunge und Schuhkragen sind weich gepolstert, Dual-Density PUR-Sohle ohne lackbenetzungsstörende Substanzen wie Silikone oder Phthalate.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Belüftung dank Distance-Mesh-Futtermaterial
  • Herausnehmbare antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Praktisch nahtlose Konstruktion ohne Druckpunkte
  • Leichte zweilagige Sohle mit ausgezeichneter Stoßdämpfung und hervorragender Rutschfestigkeit
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe, nicht magnetisch (200 J)
  • Spritzgegossene PU-Schutzkappe für zusätzlichen Schutz
  • Flexible, metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Erfüllt ESD Vorgaben: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
Für industrielle Anwendungen mit mittlerer Belastung, z. B. Chemie, Transport, Logistik, Energiebereich und Maschinenbau. Aus synthetischen Textilien hergestellt macht die Schuhe auch passend für Menschen mit Chromeallergie.
Farbe: Schwarz/orange
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC
Lieferumfang: Normale Schnürsenkel stehen auch zur Verfügung.