ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, uvex Motion 3 XL S3, 6496
Lieferant: Uvex
uvex motion uvex motion 3 XL
UVEX6496.3/39EA 644 EUR
UVEX6496.3/39 UVEX6496.3/38 UVEX6496.3/49 UVEX6496.3/40 UVEX6496.3/50 UVEX6496.3/37 UVEX6496.3/48 UVEX6496.3/36 UVEX6496.3/47 UVEX6496.3/35 UVEX6496.3/46 UVEX6496.3/45 UVEX6496.3/44 UVEX6496.3/43 UVEX6496.3/42 UVEX6496.3/41
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, uvex Motion 3 XL S3, 6496
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, extra hoher und breiter Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, perforiertem Hightech-Obermaterial aus Mikrovelours, weich gepolsterter Zunge und Schaft und einer PUR-Laufsohle für individuelle Schuhanpassungen
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Belüftung dank Distance-Mesh-Futtermaterial
  • Maßgeschneiderte uvex EVA-Einlegesohle
  • Ausreichend Platz für spezielle Einlegesohlen für Diabetiker
  • Individuell verstellbare elastische Schnürsenkel mit Quick-Lock-Mechanismus
  • Anti-Twist Fersenkorb für mehr Stabilität und Umknickschutz
  • nahezu nahtfreie Konstruktion zur Vermeidung von Druckstellen und Blasenbildung
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Zwischensohle
  • Entspricht ESD-Vorgaben: Wirkwiderstand gegen Bezugserde < 35 Megaohm
Für Menschen mit Chromeallergie geeignet, aus synthetischen Textilien hergestellt.
Farbe: Schwarz
Breite>15
Standards: EN 61340 (ESD), EN ISO 20345:2011; S3, SRC