Schnittschutzhandschuhe, uvex unidur 6641
Lieferant: Uvex
uvex unidur
UVEX6021011EA 137 EUR
UVEX6021011 UVEX6021010 UVEX6021009 UVEX6021006 UVEX6021008 UVEX6021007
Schnittschutzhandschuhe, uvex unidur 6641
Handschuhe
Dieser leichte, hochwertige HPPE-Montagehandschuh mit PU-Beschichtung an Innenhand und Fingerspitzen bietet einen Level 3/B-Schnittschutz und ist extrem feinfühlig. Er eignet sich hervorragend für die Feinmontage, bei der neben Schnittschutz auch hohe Taktilität gefordert wird.
  • Hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Hohe Flexibilität
  • Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • Hervorragender Tragekomfort
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Automobilindustrie, Instandhaltung, Montage, Metallbearbeitung und Verpackungsarbeiten.
Standards: EN 388:2016 (4343B).