Chemikalien-Schutzhandschuhe, uvex rubiflex S, NB60SZ / NB80SZ
Lieferant: Uvex
uvex rubiflex S
UVEX6019103EA 478 EUR
UVEX6019103 UVEX6019101 UVEX6019102 UVEX9893061 UVEX6018062 UVEX6018060
Chemikalien-Schutzhandschuhe, uvex rubiflex S, NB60SZ / NB80SZ
Handschuhe
Diese Chemikalien-Schutzhandschuhe haben ein dickes Baumwoll-Interlock-Futter mit vollständiger NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk). Dadurch eignet sich der uvex rubiflex S für viele Anwendungen, wo neben chemischem Schutz auch erhöhter mechanischer Schutz (zum Beispiel vor Temperatur) gefragt ist.
  • Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösemitteln
  • Hohe Wasserdampfaufnahme aufgrund des Baumwollfutters
  • Sehr gute mechanische Eigenschaften
  • Äußerst hohe Flexibilität
  • Gummizug am Stulpenende
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Chemische Industrie, Kanalbauarbeiten, Stadtreinigung, Sandstrahlarbeiten.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKOPT), EN 388:2016 (2121X). Zugelassen für Lebensmittelkontakt. OEKO-Tex Standard 100.