Das Luftstrom ComboKit 2 ist mit einem klar strukturiertem Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömung, Differenzdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Lüftungskanal oder an Lüftungsauslässen ausgestattet.
- Langzeitüberwachung von Raumluftqualität
- Verbinden Sie die Flügelradsonde mit Bluetooth mit dem Teleskop für Deckenauslässe
- Turbulenzgradmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55
Komfortabel für Funksonde, internen Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport. Besonders für die Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen geeignet.
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 Strömungs- und IAQ-Messinstrument, Flügelradsonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth®, inklusive Temperatursensor und Flügelradsonde (Ø 16 mm).