Multifunktionales Messgerät für Luftgeschwindigkeit und Raumluftqualität (IAQ), testo 440 und testo 440 Differenzdruck (dP)
Lieferant: Testo
TEST0563.4401EA 560 EUR
TEST0563.4401 TEST0560.4401 TEST0563.4403 620-2657
Multifunktionales Messgerät für Luftgeschwindigkeit und Raumluftqualität (IAQ), testo 440 und testo 440 Differenzdruck (dP)
Datenlogger
Das testo 440 und testo 440 Differenzdruck (dP) vereinen die Vorteile eines kompakten Handgeräts mit intuitiven Messmenüs und einer umfassenden Auswahl an Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Sonden. Damit werden alle Messaufgaben an Klima- und Lüftungsanlagen zuverlässig im vorgenommen.
  • Nur ein Gerät für alle wichtigen Anforderungen an Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messungen
  • Übersichtliche Messmenüs für die wichtigsten Anwendungen im Gerät
  • Schnelle Eingabe von Anwendungsparametern
  • Kabellos: Bluetooth-Sonden für mehr Messkomfort und weniger Kabelsalat im Koffer
  • Schneller und einfacher Wechsel mehrerer digitaler Tastköpfe
  • Platzsparend: Universalgriff für alle Sonden
  • Übersichtlich: Parallele Anzeige von drei Messwerten; Konfiguration und Ergebnisse auf einen Blick
  • Höchste Produktverfügbarkeit, da die digitalen Sonden ohne Gerät kalibriert werden können
  • Zuverlässig: Interner Speicher für bis zu 7500 Messprotokolle, USB-Schnittstelle für Datenexport und optionalen Ausdruck der Messwerte
  • Daten können als csv-Datei ohne Software angezeigt werden, verwenden Sie nur den Explorer zum Archivieren von Berichten
Das testo 440 bietet hochgenaue Messungen, insbesondere für Reinraumanwendungen, und kann mit einer großen Auswahl an digitalen Sonden, Testo Smart Probes oder sogar zahlreichen Testo-Temperaturfühlern verbunden werden, wodurch zahlreiche bedarfsgerechte Konfigurationen möglich sind.
Zusätzlich zu den hochgenauen Messungen speziell für Reinraumanwendungen bietet das Modell testo 440 dP auch einen integrierten Differenzdrucksensor. Dadurch sind Messungen an Filtern sowie Staurohr- und K-Faktor-Messungen möglich. Das testo 440 dP kann wahlweise mit einer großen Auswahl an digitalen Sonden, den Testo Smart Probes oder zahlreichen Testo Temperaturfühlern verbunden werden.
Klar strukturierte Menüs zur Messung von Volumenstrom in Kanälen und an Auslässen, Kühl-/Heizlast, K-Faktor, Turbulenz, Schimmelanzeige und sogar ein Datenaufzeichnungsmodus sind für zusätzlichen Komfort auf dem Gerät gespeichert. Mit diesen Menüs lassen sich Messaufgaben schneller, effizienter und zuverlässiger erledigen.
Berichte können auch als Excel-Dateien über die USB-Schnittstelle exportiert oder direkt vor Ort ausgedruckt werden.
Bestellinformation: Sonden und Zubehör sind separat zu bestellen.
Lieferumfang: Das testo 440 Klimamessgerät inkl. Differenzdrucksensor (dP) wird mit integriertem Differenzdrucksensor, Anschlussschlauch, 3× AA-Batterien, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll geliefert.
Das testo 440 wird mit 3× AA-Batterien, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll geliefert.
Das testo 440 Flügelsatz werden mit Standardkoffer geliefert, Messmenü, z.B. zur Bestimmung des Volumenstroms und zeitlicher und punktueller Mittelwertbildung und 1 Sonde, wie angegeben.