pH/°C Tester, 206
Lieferant: Testo
TEST0563.2066EA 345 EUR
TEST0563.2066 TEST0563.2061 TEST0563.2063 TEST0563.2062 TEST0563.2065
pH/°C Tester, 206
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Die testo 206-Serie eignet sich ideal für pH-Messungen in Flüssigkeiten und halbfesten Medien. Die Geräte bieten eine Kombination aus einer pH-Tauchsonde und einer Temperatursonde für eine präzise und schnelle Temperaturkompensation. Dank des großen Gelelektrolytvolumens und der doppelwandigen Membran ist die Sonde auslaufsicher, wartungsfrei und unempfindlich gegenüber Schmutz.
  • Eingebauter Temperatursensor
  • Wartungsfreies Gel-Elektrolyt
  • Robuste, wasserdichte und spülmaschinenfeste Schutzhülle (TopSafe, Schutzart IP 65)
  • Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)
  • 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung möglich
Testo 206-pH1 speziell für schnelle pH-Bestimmungen in Flüssigkeiten entwickelt.
Testo 206-pH2 eignet sich hervorragend zur pH-Messung in halbfesten und proteinreichen Lebensmitteln wie Gelees, Cremes, Käse, Obst etc.
Testo 206-pH3 ist mit einer BNC-Buchse ausgestattet, die je nach Anwendung den Anschluss beliebiger pH-Sonden an das Gerät ermöglicht. Dadurch ist das Instrument universell einsetzbar.
Lieferumfang: Messgeräte werden mit TopSafe Abdeckung sowie Gürtel-/Wandhalterung ausgeliefert. pH1 und pH2 enthalten auch eine Aufbewahrungskappe mit Gel.
pH1 und pH2 Startersets enthalten eine Aufbewahrungskappe mit Gel, pH4 und 7 Dosierflasche 250 ml zur Kalibrierung, TopSafe Abdeckung, Gürtel-/Wandhalterung und Aluminiumkoffer.
Alle Instrumente enthalten einen Sondenkopf aber keine Sonde. Sonden müssen separat bestellt werden.