Mini-Infrarot-Thermometer, testo 805
Lieferant: Testo
TEST0563.8051EA 59 EUR
TEST0563.8051 TEST0560.8051
Mini-Infrarot-Thermometer, testo 805
Thermometer Digitalthermometer
Das testo 805 Mini-Infrarot-Thermometer eignet sich perfekt für die schnelle Kontrolle der Oberflächentemperatur, z.B. B. zur Lebensmittelkontrolle in Supermärkten, zur Erfassung der Temperatur eingehender Waren oder zum Scannen ganzer Kühlregale.
  • Scanmodus zur Langzeitmessung
  • Messgerät im Taschenformat: Kompakt für einfache Handhabung
  • 1:1 Optiken: Geeignet für Temperaturmessungen aus nächster Nähe
Die TopSafe-Schutzhülle (nur bei Artikel TEST0563.8051 enthalten) schützt vor Wasser und Schmutz gemäß IP 65. Diese Schutzhülle ist von großem Nutzen, z.B. im Lebensmittelbereich (z. B. Lebensmittelkontrollen), wo mit feuchter Umgebung und Spritzwasser zu rechnen ist.
Lieferumfang: Wird mit Batterien geliefert.