Mehrfachmikrodispenser, Acura® 865
Lieferant: Socorex
Acura®
SOCO865.0200EA 374 EUR
SOCO865.0200 SOCO865.1000 SOCO865.0050
Mehrfachmikrodispenser, Acura® 865
Pipetten Mehrfachdispenser
Tragbarer Mikrodispenser für die wiederholte Verteilung von Mikroliter-Volumen. Drei Modelle decken den Bereich von 5 bis 1000 µl ab.
  • Exzellente Ergonomie
  • Ultra weicher Kolbenwiderstand, große Volumenanzeige
  • Vielseitiges Befüllen durch Flasche, Schlauch oder Spritze
  • Einfache Kalibrierung im Labor
  • Komplett autoklavierbar bei 121°C
  • Drei-Wege-Ventil-System für automatisches Selbstnachfüllen
  • Ausgewählte Materialien garantieren Langlebigkeit und optimale Resistenz gegen aggressive Medien
Individuell Seriennummeriert und Q.C.-Zertifiziert
Lieferumfang: Wird mit 90 cm Silikonschlauch, Edelstahlkanüle mit stumpfem Ende, Einlassventildeckel, Q.C Zertifikat und Bedienungsanleitung geliefert.