Petrischalen, Sterilin®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Sterilin®
391-0539EA 353 EUR
391-0539 391-0541 391-2015 391-0445 391-2016 SLIN101VR20/C 391-0540
Petrischalen, Sterilin®
Zellkulturschalen Petrischalen
Nicht zytotoxisches, reines PS. 90 mm-Standard-Petrischalen werden von Mikrobiologen zur Kultur von Mikroorganismen auf festen Medien verwendet. Schalen mit drei Nocken unterstützen den Gasaustausch und eignen sich ideal für kurzfristige Arbeiten. Schalen mit einem Nocken begrenzen den Gasaustausch, minimieren die Verdampfung und Dehydrierung und eignen sich hervorragend für langfristige Arbeiten. Nicht belüftete Schalen sind am besten geeignet für anaerobe und langfristige Arbeiten.
  • Hochglanzpolierte Formen gewährleisten eine hohe optische Klarheit
  • Erhältlich entweder aseptisch hergestellt oder terminal gammasterilisiert
  • Ideal geeignet für Plattenautomaten
  • Erhältlich in Formaten mit einem, drei oder ohne Nocken
Hergestellt und getestet gemäß dem EN ISO 24998:2008 Petrischalen-Standard, der strikte dimensionale Kontrollen umfasst.
Die angegebenen Abmessungen sind für Außen-Ø an der Basis und äußere Höhe (mm).
Culture microorganisms on solid media using Thermo Scientific™ Sterilin™ standard 90 mm Petri dishes. These shallow dishes maximise incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality. Not available in America.