Natriumhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALC4026-25GEA
235
EUR
SIALC4026-25G
SIALC4026-10G
Natriumhexanoat, Sigma-Aldrich®
Natriumhexanoat
Formel:
C₆H₁₁NaO₂ Molecular Weight: 138,1401 g/mol |
MDL:
MFCD00059056 CAS-Nummer: 10051-44-2 EINECS: 233-179-0 |