Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL681024-1GEA
49.3
EUR
SIAL681024-1G
SIAL681024-10G
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Formel:
C₇H₉NO₃ Molecular Weight: 155,15 g/mol |
MDL:
MFCD00085080 CAS-Nummer: 3209-72-1 EINECS: 221-720-3 |