Tetrakis(ethylmethylamino)zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL553131-5GEA
435
EUR
SIAL553131-5G
Tetrakis(ethylmethylamino)zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(ethylmethylamino)zirkonium(IV)
Formel:
C₁₂H₃₂N₄Zr |
MDL:
MFCD03427131 CAS-Nummer: 175923-04-3 |