Winkelstück R 1/2 aussen, aussen, konisch nach DIN 2999, Messing blank, Betriebsdruck max. 50 bar 1 * 1 ST
Lieferant: SHP STERILTECHNIK AG
Neuer Artikel bei VWR!
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.