Hand disinfectant, Desderman® Care

Lieferant: Schülke
Desderman® Care
SCUE70002056EA 199 EUR
SCUE70002056 SCUE70002343 SCUE70002335 SCUE70002055
Hand disinfectant, Desderman® Care
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsgel für die Haut
Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepräparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit pflegendem Panthenol und Vitamin E.

  • Breites Wirkspektrum (inklusive Viruzid gemäß EN 14476)
  • Außergewöhnliches Hautgefühl durch eine innovative Hautpflege-Formel (ProPanthenol-Komplex + Vitamin E)
  • Pflegeeffekt der Hautpflegeformel klinisch bestätigt
  • Biozidprodukt

Hygienische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 1500)
Chirurgische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 12791)

Produkt wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion müssen die Hände bzw. Hände und Unterarme während der gesamten Anwendungszeit gut angefeuchtet bleiben.

Die Produkte werden nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätstsandards hergestellt.

100 g Lösung enthält an wirksamen Bestandteilen: 89,1 g Ethanol 96% (v/v)
Form: flüssig
Dichte: ca. 0,83 g/cm3 / 20 °C
Flammpunkt: 17 °C / Methode: DIN EN ISO 13736
Farbe: farblos

Standards: IHO-Liste
ÖGHMP-Zertifikat
VAH-Zertifikat

Bitte beachten Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR