Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepräparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit pflegendem Panthenol und Vitamin E.
- Breites Wirkspektrum (inklusive Viruzid gemäß EN 14476)
- Außergewöhnliches Hautgefühl durch eine innovative Hautpflege-Formel (ProPanthenol-Komplex + Vitamin E)
- Pflegeeffekt der Hautpflegeformel klinisch bestätigt
- Biozidprodukt
Hygienische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 1500)
Chirurgische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 12791)
Produkt wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion müssen die Hände bzw. Hände und Unterarme während der gesamten Anwendungszeit gut angefeuchtet bleiben.
Die Produkte werden nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätstsandards hergestellt.
100 g Lösung enthält an wirksamen Bestandteilen: 89,1 g Ethanol 96% (v/v)
Form: flüssig
Dichte: ca. 0,83 g/cm3 / 20 °C
Flammpunkt: 17 °C / Methode: DIN EN ISO 13736
Farbe: farblos
Standards: IHO-Liste
ÖGHMP-Zertifikat
VAH-Zertifikat
Bitte beachten Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen.