Hand wash lotions, Esemtan®
Lieferant: Schülke
Esemtan®
SCUE116602EA 134 EUR
SCUE116602 SCUE116604
Hand wash lotions, Esemtan®
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Gentle soap-free wash lotion for washing prior to surgical and hygienic hand disinfection. Suitable for all skin types.
  • Balanced emollient ingredients protect against irritation and dryness
  • Preserves the acidic protective layer of the skin
  • Fresh fragrance and pleasant colour
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904