Wash lotions, s&m®
Lieferant: Schülke
s&m®
SCUE112002EA 74.6 EUR
SCUE112002
Wash lotions, s&m®
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Soap-free wash lotion for gentle cleaning of the hands before and after surgery.
  • Contains skin compatible surfactants and care components
  • Good skin and mucous membrane tolerance
  • Soap-/alkali-free und pH skin neutral
  • Preserves the acid mantle of the skin
Suitable for gentle washing, showering and bathing and washing patients before surgery.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904