Universal waste hubs 'Jan'
Lieferant: S.C.A.T.
SCTV320055EA 339 EUR
SCTV320055 SCTV320065 SCTV320045 SCTV420060 SCTV420045 SCTV320090 SCTV320060 SCTV320070 SCTV320095 SCTV320051 SCTV320083 SCTV320050 SCTV320053 SCTV320063
Universal waste hubs 'Jan'
Trichter Sicherheitstrichter
Sammeln Sie Ihre Laborabfälle mit unserem Universal Waste Hub 'Jan‘, die smarte Universallösung für flüssige Abfälle. Dieses Multitalent ist eine clevere Kombination aus einem Trichter mit Deckel, Schlauch- und HPLC-Anschlüssen und einem integrierten Abluftfilter. Viele weitere, innovative Details garantieren Ihnen maximale Sicherheit im Vergleich zu konventionellen Lösungen.
  • Qualitativ hochwertige Materialien aus PE-HD und PTFE sorgen für maximale Haltbarkeit
  • Trichterdeckel mit integrierter Dichtungslippe verhindert das Austreten von schädlichen Dämpfen
  • Schmutzsieb zur leichteren Reinigung herausnehmbar
  • Trichterwanne (140 mm) mit hohem Durchfluss für größere Flüssigkeitsmengen
  • Inkl. Abluftfilter Größe M mit sechsmonatiger Nutzungsdauer
  • Zubehör (Fittings, Verbindungen und Blindverschlüsse) im Lieferumfang enthalten
  • Auch als elektrisch ableitfähige Ausführung für brennbare und explosive Abfallstoffe erhältlich
Der Universal Waste Hub 'Jan' ist in verschiedenen Behältergewindegrößen erhältlich und kann mit unterschiedlichen Gewindeadaptern erweitert werden. Er ist auch mit allen SCAT-Abluftfiltergrößen kompatibel (S/M/L).
Mehr Details erhalten Sie im folgenden Abschnitt unter dem Reiter „Weitere Informationen“.