Absperrhähne, eine Richtung, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT286414207EA 868.5 EUR
SCOT286414207 SCOT286413802 SCOT286412009 SCOT286415006 SCOT286412403 SCOT286414601 201-0383 SCOT286406807 SCOT286404806 SCOT286403604 SCOT286405408 SCOT286403407 SCOT286407409 SCOT286407606 SCOT286407803 SCOT286402402 SCOT286407203 SCOT286411604 SCOT286413605 SCOT286413408 SCOT286412806 SCOT286414807 SCOT286410805
Absperrhähne, eine Richtung, DURAN®
Hähne
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass or PTFE keys.
  • Replaceable NS keys
  • Screw thread retaining device
Straight bore.