Schlaucholiven für Schraubverbindungskappen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT286212604EA 69.9 EUR
SCOT286212604 201-2111 201-2101
Schlaucholiven für Schraubverbindungskappen, DURAN®
Fittings und Verbinder
PP mit Dichtungen aus Silikon
  • Passend für Schraubverbindungskappen mit Gewinde GL 14 und GL 18
  • Robust und bruchfest
  • Ersatzdichtungen optional erhältlich