Standard Hülsen- und Kernschliffe, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT286525408EA 134 EUR
SCOT286525408 SCOT286162002 SCOT286160601 SCOT286517005 SCOT286565206 SCOT286563402 SCOT286160404 SCOT286160207 SCOT286515604 SCOT286514608 SCOT286564407 SCOT286153203 SCOT286536602 SCOT286559207 SCOT286157008 SCOT286155007 SCOT286151005 SCOT286543803 SCOT286151802 SCOT286159609 SCOT286566202 SCOT286520007 SCOT286161203 SCOT286161606 SCOT286161803 SCOT286161409 SCOT286152404 SCOT286150403 SCOT286156209 SCOT286561401 SCOT286561204 SCOT286550001 SCOT286565806 SCOT286561607
Standard Hülsen- und Kernschliffe, DURAN®
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes