Erlenmeyerkolben mit Normschliff, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT241934706EA 319.2 EUR
SCOT241934706 SCOT241935608 SCOT241933804 SCOT241933607 SCOT241932705 SCOT241934603 SCOT241933701 SCOT241931803 SCOT241935702 SCOT241932602 SCOT241932405 SCOT241934406 SCOT241931306 SCOT241932002 SCOT241935402 SCOT241933204 SCOT241931709 SCOT241931906 SCOT241933907
Erlenmeyerkolben mit Normschliff, DURAN®
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld.
Gemäß DIN ISO 4797
*keine DIN ISO Größe