Petrischalen DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT217524801EA 12.76 EUR
SCOT217524801 SCOT217504808 SCOT217534802
Petrischalen DURAN®
Zellkulturschalen Petrischalen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar. Mit Teilung. Hohe Standfestigkeit durch drei Noppen im Bodenbereich.
Standards: DIN 12339