Messzylinder, ohne Graduierung, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT213911772EA 74.2 EUR
SCOT213911772 SCOT213912477 SCOT213914478 SCOT213913679 SCOT213917372 SCOT213910776 SCOT213915474 SCOT213916376 SCOT213910879 SCOT213911472
Messzylinder, ohne Graduierung, DURAN®
Zylinder Messzylinder
DURAN®, Boroslikatglas 3.3, klar.
  • Ohne Graduierung
  • Sechskantfuß
  • Fuß mit drei Noppen für erhöhte Stabilität
Standards: DIN EN ISO 4788.