Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Combined ion selective electrodes, ScienceLine
Lieferant: SI Analytics
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Typ pH Temperatur Anschluss Für VE Katalognummer Menge
Ionenselektive Einstabmesskette, Festkörperelektrode, 0,0006 bis 6400 mg/l CU 60 2 - 6 0...+80 °C Steckkopf Bestimmung von Kupfer-Ionen 1 SCOI285130430
Ionenselektive Einstabmesskette, Festkörperelektrode, 0,003 bis 32.000 mg/l AG-S 60 2 - 12 0...+80 °C Steckkopf Bestimmung von Sulfid-Ionen 1 SCOI285130400
Ionenselektive Einstabmesskette, Festkörperelektrode, 0,006 bis 127.000 mg/l I 60 0 - 14 0...+80 °C Steckkopf Bestimmung von Iodid-Ionen 1 SCOI285130410
Ionenselektive Einstabmesskette, Festkörperelektrode, 0,02 mg/l bis gesättigt F 60 5 - 7 0...+80 °C Steckkopf Bestimmung von Fluorid-Ionen 1 SCOI285130340
Ionenselektive Einstabmesskette, Festkörperelektrode, 0,2 bis 20.000 mg/l PB 60 4 - 7 0...+80 °C Steckkopf Bestimmung von Blei-Ionen 1 SCOI285130440
Ionenselektive Einstabmesskette, Festkörperelektrode, 0,2 bis 260 mg/l CN 60 0 - 14 0...+80 °C Steckkopf Bestimmung von Cyanid-Ionen 1 SCOI285130390
Ionenselektive Einstabmesskette, Festkörperelektrode, 0,4 bis 79.000 mg/l BR 60 1 - 12 0...+80 °C Steckkopf Bestimmung von Bromid-Ionen 1 SCOI285130420
Ionenselektive Einstabmesskette, Festkörperelektrode, 2 bis 35.000 mg/l CL 60 2 - 12 0...+80 °C Steckkopf Bestimmung von Chlorid-Ionen 1 SCOI285130350
Ionenselektive Einstabmesskette, Matrixelektrode, 0,02 bis 40.000 mg/l CA 60 2,5 - 11 0...+40 °C Steckkopf Bestimmung von Calcium-Ionen 1 SCOI285130380
Ionenselektive Einstabmesskette, Matrixelektrode, 0,04 bis 39.000 mg/l K 60 2 - 12 0...+40 °C Steckkopf Bestimmung von Kalium-Ionen 1 SCOI285130370
Ionenselektive Einstabmesskette, Matrixelektrode, 0,4 bis 62.000 mg/l NO 60 2,5 - 11 0...+40 °C Steckkopf Bestimmung von Nitrat-Ionen 1 SCOI285130360
Ionenselektive Indikatorelektrode, Blei-Elektrode, Ag/AgCl-Referenz Pb 1100 A 4 - 7 0...+40 °C 1-m-Festkabel mit DIN-Stecker - 1 SCOI285216315
Ionenselektive Indikatorelektrode, Calcium-Elektrode, Ag/AgCl-Referenz Ca 1100 A 2,5 - 11 0...+40 °C 1-m-Festkabel mit DIN-Stecker - 1 SCOI285216314
Ionenselektive Indikatorelektrode, Flourid-Elektrode, Ag/AgCl-Referenz F 1100 A 5 -7 0...+80 °C 1-m-Festkabel mit DIN-Stecker - 1 SCOI285216313
Ionenselektive Indikatorelektrode, Kupfer-Elektrode, Ag/AgCl-Referenz Cu 1100 A 2 - 6 0...+80 °C 1-m-Festkabel mit DIN-Stecker - 1 SCOI285216312
Ion selective indicator electrode, calcium electrode, Ag/AgCl reference Ca 1100 PLH 2,5 - 11 0...+40 °C Plug head - 1 SCOI285216268
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge