Gerade Pinzette
Lieferant: RSG Solingen
232-0076EA 99.2 EUR
232-0076 232-0075 232-0074 232-0073 232-0072 RSGA311.160
Gerade Pinzette
Pinzetten
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Gezahnte Spitzen
  • Mit Führungsstift