Mikroskopierbesteck
Lieferant: RSG Solingen
RSGA066.807EA 204 EUR
RSGA066.807 RSGA066.805
Mikroskopierbesteck
Präparierbestecke
Microscopy instrument set in a grey wooden box, all articles are completely made of stainless steel.
  • Ein Paar mikroskopische Scheren
  • Eine gerade mikroskopische Nadel
  • Eine gebogene mikroskopische Nadel
  • Eine Pinzette, spitz, gerade, mit Führungsstift
  • Ein Skalpell
Bestellinformation: On demand the arrangement of the 7 pcs. set can be individualised.