Chemikalienbeständige Overalls, Typ 5/6, BizTex® SMS, ST30
Lieferant: Portwest
BizTex®
PRTWST30NARXXXLEA 218 EUR
PRTWST30NARXXXL PRTWST30WHRS PRTWST30WHRXXL PRTWST30WHRXXXL PRTWST30NARXXL PRTWST30NARXL PRTWST30WHRXL PRTWST30NARL PRTWST30NARM PRTWST30WHRL PRTWST30WHRM
Chemikalienbeständige Overalls, Typ 5/6, BizTex® SMS, ST30
Einweg-Kleidung
Dieser SMS Overall ist großzügig geschnitten und somit einfach über die Arbeitskleidung anzuziehen und bietet besten Schutz nach Typ 5/6.
  • Haltbar, hoher Abrieb- und Reißwiderstand
  • Atmungsaktiv, antistatisch
  • Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille
Gewicht: 55 g/m²
Standards: EN 1149-5, EN 1073-2, EN 13034 (Typ 6), EN ISO 13982 (Typ 5)