Reinraum-Gesichtsmasken, Auckland, P410
Lieferant: Portwest
PRTWP410BLUSEA 12.8 EUR
PRTWP410BLUS PRTWP410BLUM PRTWP410BLUL
Reinraum-Gesichtsmasken, Auckland, P410
Masken Reinraum-Masken
Kostengünstige Halbmaske mit niedrigem Profil und großem Sichtfeld.
  • Weicher, verstellbarer Riemen sorgt für eine perfekte Passform bei breiten Gesichtskonturen
  • Ausgestattet mit einem doppelten (einschraubbaren) Filter für verbesserten Atemkomfort
  • Schweißausgang am Gesichtsteil für heiße und feuchte Umgebungen
Hergestellt aus einem strapazierfähigen und dennoch weichen, nicht allergischen TPE-Material, das eine hervorragende Passform bietet.
Standards: EN 140
Lieferumfang: Filter werden separat verkauft.